missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methoxy Benzopyrene, TRC

Artikelnummer. 30482313
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482313 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482313 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26103510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy Benzopyrene
CAS 63059-68-7
Molekylær formel C21H14O
Mængde 10 mg
Synonym 3-Methoxy Benzo[a]pyrene
InChI formel InChI=1S/C21H14O/c1-22-19-11-8-13-6-9-17-16-5-3-2-4-14(16)12-15-7-10-18(19)20(13)21(15)17/h2-12H,1H3
SMIL COc1ccc2ccc3c4ccccc4cc5ccc1c2c35
Molekylvægt (g/mol) 282.34
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.