missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methoxy Androsta-3,5-dien-17-one, TRC

Artikelnummer. 30465824
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465824 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465824 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22604025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methoxyandrosta-3,5-dien-17-one (Androstenedione Methylenolether)
CAS 57144-06-6
Molekylær formel C20 H28 O2
Mængde 25 mg
Synonym 3-Methoxyandrosta-3,5-dien-17-one, Testosterone Imp. J (EP), Androstenedione Methylenolether
InChI formel InChI=1S/C20H28O2/c1-19-10-8-14(22-3)12-13(19)4-5-15-16-6-7-18(21)20(16,2)11-9-17(15)19/h4,12,15-17H,5-11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,19-,20-/m0/s1
SMIL COC1=CC2=CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]2(C)CC1
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S)-3-methoxy-10,13-dimethyl-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molekylvægt (g/mol) 300.44
Formel vægt 300.2089
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.