missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methoxy Acetaminophen, TRC

Artikelnummer. 30012702
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012702 10 mg
30006337 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012702 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22605010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3251-55-6
Molekylær formel C9 H11 N O3
Molekylvægt (g/mol) 181.19
Synonym Acetamide, N-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, m-Acetanisidide, 4'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), N-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetamide, 3-Methoxyacetaminophen, 3-Methoxy acetaminophen, 3-Methoxyparacetamol, 3-Methoxy paracetamol, 4-Acetamido-2-methoxyphenol, 4-Acetylamino-2-methoxyphenol
IUPAC navn N-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetamide
SMIL COc1cc(NC(=O)C)ccc1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy Acetaminophen
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3/c1-6(11)10-7-3-4-8(12)9(5-7)13-2/h3-5,12H,1-2H3,(H,10,11)
Formel vægt 181.0739
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.