Få mere at vide
3-Methoxy Acetaminophen-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxy Acetaminophen-d3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c1-6(11)10-7-3-4-8(12)9(5-7)13-2/h3-5,12H,1-2H3,(H,10,11)/i1D3 |
| Formel vægt | 184.0927 |