missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methoxy Acetaminophen-d3, TRC

Artikelnummer. 30482339
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30482339 2.5 mg 2.5mg
30469370 25 mg -
30473194 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30482339 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2260522.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1246816-53-4
Molekylær formel C9 2H3 H8 N O3
Molekylvægt (g/mol) 184.207
Synonym 4-Acetylamino-2-methoxy-phenol-d3, N-(4-Hydroxy-3-methoxy-phenyl)-acetamide-d3, Acetic Acid-(4-hydroxy-3-methoxyanilide)-d3, N-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetamide-2,2,2-D3, 2,2,2-Trideuterio-N-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetamide, 4'-Hydroxy-m-acetanisidide-d3, N-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetamide-2,2,2-d3, N-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetamide-d3, N-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetamide-2,2,2-D3, 3-Methoxyacetaminophen-d3, 3-Methoxy acetaminophen-d3, 3-Methoxyparacetamol-d3, 3-Methoxy paracetamol-d3, 4-(Acetamido-d3)-2-methoxyphenol, 4-(Acetyl-d3-amino)-2-methoxyphenol
IUPAC navn 2,2,2-trideuterio-N-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)acetamide
SMIL [2H]C([2H])([2H])C(=O)Nc1ccc(O)c(OC)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy Acetaminophen-d3
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3/c1-6(11)10-7-3-4-8(12)9(5-7)13-2/h3-5,12H,1-2H3,(H,10,11)/i1D3
Formel vægt 184.0927
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.