Få mere at vide
3-Methoxy-7Beta-methyl-estra-2,5(10)-dien-17Beta-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxy-7beta-methyl-estra-2,5(10)-dien-17beta-ol |
| CAS | 32297-42-0 |
| Molekylær formel | C20H30O2 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O2/c1-12-10-13-11-14(22-3)4-5-15(13)16-8-9-20(2)17(19(12)16)6-7-18(20)21/h4,12,16-19,21H,5-11H2,1-3H3/t12-,16+,17-,18-,19+,20-/m0/s1 |
| SMIL | COC1=CCC2=C(C[C@H](C)[C@@H]3[C@@H]2CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@@H]34)C1 |
| IUPAC navn | (7S,8R,9S,13S,14S,17S)-3-methoxy-7,13-dimethyl-1,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.45 |
| Formel vægt | 302.2246 |