missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methoxy-7Beta-methyl-estra-2,5(10)-dien-17-one, TRC

Artikelnummer. 30476835
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476835 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476835 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2642801MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-7beta-methyl-estra-2,5(10)-dien-17-one
CAS 32297-43-1
Molekylær formel C20H28O2
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C20H28O2/c1-12-10-13-11-14(22-3)4-5-15(13)16-8-9-20(2)17(19(12)16)6-7-18(20)21/h4,12,16-17,19H,5-11H2,1-3H3/t12-,16+,17-,19+,20-/m0/s1
SMIL COC1=CCC2=C(C[C@H](C)[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O)C1
IUPAC navn (7S,8R,9S,13S,14S)-3-methoxy-7,13-dimethyl-4,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molekylvægt (g/mol) 300.44
Formel vægt 300.2089
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.