Få mere at vide
3-Methoxy-7a-methyl-estra-2,5(10)-dien-17b-ol, TRC
Artikelnummer. 30474649
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Artikelnummer. Mængde
30474649 2.5 mg
1 options
Artikelnummer. 30474649 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2642752.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-7alpha-methyl-estra-2,5(10)-dien-17beta-ol
CAS 15506-02-2
Molekylær formel C20H30O2
Mængde 2.5 mg
Synonym (7alpha,17beta)-3-Methoxy-7-methylestra-2,5(10)-dien-17-ol
InChI formel InChI=1S/C20H30O2/c1-12-10-13-11-14(22-3)4-5-15(13)16-8-9-20(2)17(19(12)16)6-7-18(20)21/h4,12,16-19,21H,5-11H2,1-3H3/t12-,16-,17+,18+,19-,20+/m1/s1
SMIL COC1=CCC2=C(C[C@@H](C)[C@@H]3[C@@H]2CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@@H]34)C1
IUPAC navn (7R,8R,9S,13S,14S,17S)-3-methoxy-7,13-dimethyl-1,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ol
Molekylvægt (g/mol) 302.45
Formel vægt 302.2246