missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methoxy-6-phenylsulfonyl-6,7-didehydro Estradiol, TRC

Artikelnummer. 30481491
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481491 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30481491 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2654701MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-6-phenylsulfonyl-6,7-didehydro Estradiol
CAS 153004-08-1
Molekylær formel C27H30O5S
Mængde 1 mg
Synonym (17beta)-3-Methoxy-6-(phenylsulfonyl)-estra-1,3,5(10),6-tetraen-17-ol Acetate
InChI formel InChI=1S/C27H30O5S/c1-17(28)32-26-12-11-24-22-16-25(33(29,30)19-7-5-4-6-8-19)23-15-18(31-3)9-10-20(23)21(22)13-14-27(24,26)2/h4-10,15-16,21-22,24,26H,11-14H2,1-3H3/t21-,22-,24+,26-,27+/m1/s1
SMIL COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](CC[C@H]4[C@@H]3C=C(c2c1)S(=O)(=O)c5ccccc5)OC(=O)C
IUPAC navn [(8R,9S,13S,14S,17R)-6-(benzenesulfonyl)-3-methoxy-13-methyl-8,9,11,12,14,15,16,17-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 466.59
Formel vægt 466.1814
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.