Få mere at vide
3-Methoxy-5-nitro-pyridin-2-ol (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxy-5-nitro-pyridin-2-ol |
| CAS | 75710-99-5 |
| Molekylær formel | C6H6N2O4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O4/c1-12-5-2-4(8(10)11)3-7-6(5)9/h2-3H,1H3,(H,7,9) |
| SMIL | COC1=CC([N+]([O-])=O)=CNC1=O |
| IUPAC navn | 3-methoxy-5-nitro-1H-pyridin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.12 |
| Formel vægt | 170.0328 |