missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methoxy-4-(pivaloyloxy)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxy-4-(pivaloyloxy)benzoic Acid |
| CAS | 122665-61-6 |
| Molekylær formel | C13H16O5 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 4-(2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)-3-methoxybenzoic Acid, 4-[(2,2-Dimethylpropanoyl)oxy]-3-methoxybenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O5/c1-13(2,3)12(16)18-9-6-5-8(11(14)15)7-10(9)17-4/h5-7H,1-4H3,(H,14,15) |
| SMIL | COc1cc(ccc1OC(=O)C(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-(2,2-dimethylpropanoyloxy)-3-methoxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.27 |
| Formel vægt | 252.0998 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?