Få mere at vide
3-Methoxy-4-methylanilin, TRC
Artikelnummer. 30134615
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134615 1 g
30133855 5 g
30004099 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134615 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3324101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16452-01-0
Molekylær formel C8 H11 N O
Molekylvægt (g/mol) 137.179
Synonym 3-Methoxy-4-methylbenzenamine, (3-Methoxy-4-methylphenyl)amine, 2-Methoxy-4-aminotoluene, 3-Methoxy-4-toluidine, 3-Methoxy-p-toluidine, 4-Amino-2-methoxytoluene, 4-Methyl-3-methoxyaniline, 5-Amino-2-methylanisole
IUPAC navn 3-methoxy-4-methyl-anilin.
SMIL COc1cc(N)ccc1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-4-methylaniline
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(9)5-8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
Formel vægt 137.0841