Få mere at vide
3-Methoxy-4-methylaniline, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxy-4-methylaniline |
| CAS | 16452-01-0 |
| Molekylær formel | C8H11NO |
| MDL nummer | MFCD00025371 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | C1=C(N)C=CC(=C1OC)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.18 |
| Procent renhed | 98% |