Få mere at vide
3-Methoxy-4-methyl-2-pyridinamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxy-4-methyl-2-pyridinamine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O/c1-5-3-4-9-7(8)6(5)10-2/h3-4H,1-2H3,(H2,8,9) |
| Formel vægt | 138.0793 |