Få mere at vide
3-Methoxy-3-methylbutylacetat, TRC
Artikelnummer. 30470388
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30470388 2.5 g 2.5g
30468512 500 mg -
30466502 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30470388 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3318332.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103429-90-9
Molekylær formel C8H16O3
Molekylvægt (g/mol) 160.21
IUPAC navn (3-methoxy-3-methylbutyl) acetat
SMIL COC(C)(C)CCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-3-methylbutyl Acetate
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H16O3/c1-7(9)11-6-5-8(2,3)10-4/h5-6H2,1-4H3
Formel vægt 160.1099