Få mere at vide
3-Methoxy-3-methylbutyl Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxy-3-methylbutyl Acetate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O3/c1-7(9)11-6-5-8(2,3)10-4/h5-6H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 160.1099 |