Få mere at vide
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol |
| CAS | 56539-66-3 |
| Molekylær formel | C6H14O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Finetop J 210, 3-Methyl-3-(methyloxy)butan-1-ol, Solfit MMB |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O2/c1-6(2,8-3)4-5-7/h7H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | COC(C)(C)CCO |
| IUPAC navn | 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.17 |
| Formel vægt | 118.0994 |