Få mere at vide
3-Methoxy-2-nitropyridine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11986421 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11986421 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11986421 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442090250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-2-nitropyridine
CAS 20265-37-6
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 75°C to 76°C
Farve Brown to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Molekylær formel C6H6N2O3
Mængde 25 g
Synonym 2-nitro-3-methoxypyridine, 3-methoxy-2-nitro-pyridine, 3-methoxy-2-nitropyridin, pyridine, 3-methoxy-2-nitro, pubchem3990, 2-nitro-2-methoxypyridine, acmc-209f7b, 3-methoxy-2-nitro pyridine, 3m2np, ksc494o8l
InChI nøgle LSXHCFSGOBFNDX-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=C(N=CC=C1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3-methoxy-2-nitropyridine
Molekylvægt (g/mol) 154.13
PubChem CID 556063
Formel vægt 154.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxy-2-nitropyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.