Få mere at vide
3-Methoxy-2-nitropyridine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15416537
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15416537 100 g 100g
15406537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33676.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20265-37-6
Molekylær formel C6H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 154.125
MDL nummer MFCD00222276
InChI nøgle LSXHCFSGOBFNDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-3-methoxypyridine, 3-methoxy-2-nitro-pyridine, 3-methoxy-2-nitropyridin, pyridine, 3-methoxy-2-nitro, pubchem3990, 2-nitro-2-methoxypyridine, acmc-209f7b, 3-methoxy-2-nitro pyridine, 3m2np, ksc494o8l
PubChem CID 556063
IUPAC navn 3-methoxy-2-nitropyridine
SMIL COC1=C(N=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-2-nitropyridine
Smeltepunkt 73°C to 76°C
Mængde 100 g
Formel vægt 154.12
Procent renhed 98%