Få mere at vide
3-Methoxy-2-nitrobenzoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxy-2-nitrobenzoic acid |
| CAS | 4920-80-3 |
| Molekylær formel | C8H7NO5 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-6-4-2-3-5(8(10)11)7(6)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | COc1cccc(C(=O)O)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 3-methoxy-2-nitrobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.15 |
| Formel vægt | 197.0324 |