Få mere at vide
3-Methoxy-2-methylbenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30474255
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30474255 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30474255 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3298532.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-2-methylbenzoic acid
CAS 55289-06-0
Molekylær formel C9H10O3
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-6-7(9(10)11)4-3-5-8(6)12-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
SMIL COc1cccc(C(=O)O)c1C
IUPAC navn 3-methoxy-2-methylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Formel vægt 166.063