Få mere at vide
3-Methoxy-2-methylaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxy-2-methylaniline |
| CAS | 19500-02-8 |
| Molekylær formel | C8 H11 N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Methoxy-2-methylaniline;Benzenamine, 3-methoxy-2-methyl-, m-Anisidine, 2-methyl- (8CI), 3-Methoxy-2-methylbenzenamine, 1-Methoxy-2-methyl-3-aminobenzene, 2-Methoxy-6-aminotoluene, 2-Methyl-3-methoxyaniline, 3-Amino-1-methoxy-2-methylbenzene, 3-Methoxy-2-methylaniline, 3-Methoxy-2-methylphenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-7(9)4-3-5-8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1cccc(N)c1C |
| IUPAC navn | 3-methoxy-2-methylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.179 |
| Formel vægt | 137.084 |