Learn More
3-Methoxy-2-methyl-N-phenylbenzamide-d3, TRC
Product Code. 30465251
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
Product Code. Quantity Unit Size
30465251 10 mg 10mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30465251 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM26460210MG
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 3-Methoxy-2-methyl-d3-N-phenylbenzamide
CAS 1020719-60-1
Molecular Formula C15 2H3 H12 N O2
Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H15NO2/c1-11-13(9-6-10-14(11)18-2)15(17)16-12-7-4-3-5-8-12/h3-10H,1-2H3,(H,16,17)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1c(OC)cccc1C(=O)Nc2ccccc2
IUPAC Name 3-methoxy-N-phenyl-2-(trideuteriomethyl)benzamide
Molecular Weight (g/mol) 244.3
Formula Weight 244.1291
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.