Få mere at vide
3-Methoxy-2-methyl-N-phenylbenzamid-d3, TRC
Artikelnummer. 30465251
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30465251 10 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30465251 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26460210MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-2-methyl-d3-N-phenylbenzamide
CAS 1020719-60-1
Molekylær formel C15 2H3 H12 N O2
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H15NO2/c1-11-13(9-6-10-14(11)18-2)15(17)16-12-7-4-3-5-8-12/h3-10H,1-2H3,(H,16,17)/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])c1c(OC)cccc1C(=O)Nc2ccccc2
IUPAC navn 3-methoxy-N-phenyl-2-(trideuteriomethyl)benzamid
Molekylvægt (g/mol) 244.3
Formel vægt 244.1291