Få mere at vide
3-Methoxy-2-aminobenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxy-2-aminobenzamide |
| CAS | 106782-78-9 |
| Molekylær formel | C8H10N2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Amino-m-anisamide, 2-Amino-3-methoxy-benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O2/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H2,10,11) |
| SMIL | COc1cccc(C(=O)N)c1N |
| IUPAC navn | 2-amino-3-methoxybenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.18 |
| Formel vægt | 166.0742 |