Få mere at vide
3-Methoxy-2',4',6',4-tetrahydroxychalcone (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxy-2',4',6',4-tetrahydroxychalcone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O6/c1-22-15-6-9(2-4-11(15)18)3-5-12(19)16-13(20)7-10(17)8-14(16)21/h2-8,17-18,20-21H,1H3 |
| Formel vægt | 302.079 |