Få mere at vide
3-Methoxy-2,2-dimethylpropylamine Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxy-2,2-dimethylpropylamine Hydrochloride |
| CAS | 171268-71-6 |
| Molekylær formel | C6 H15 N O . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15NO.ClH/c1-6(2,4-7)5-8-3;/h4-5,7H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.COCC(C)(C)CN |
| IUPAC navn | 3-methoxy-2,2-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.65 |
| Formel vægt | 153.092 |