missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methoxy-2,2-dimethylpropylamine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30481715
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481715 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30481715 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM262510500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-2,2-dimethylpropylamine Hydrochloride
CAS 171268-71-6
Molekylær formel C6 H15 N O . Cl H
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H15NO.ClH/c1-6(2,4-7)5-8-3;/h4-5,7H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.COCC(C)(C)CN
IUPAC navn 3-methoxy-2,2-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 153.65
Formel vægt 153.092
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.