Få mere at vide
3-Methoxy-2(1H)-pyridone, 97%
Artikelnummer. 11966301 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11966301 5 g Glass Bottle 5g
11791191 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966301 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163540050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 20928-63-6 | C6H7NO2 | 125.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20928-63-6
Molekylær formel C6H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 125.13
MDL nummer MFCD00006015
InChI nøgle LKIMDXQLHFCXQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxypyridin-2-ol, 2-hydroxy-3-methoxypyridine, 3-methoxy-2 1h-pyridone, 2 1h-pyridinone, 3-methoxy, 3-methoxypyridin-2 1h-one, 3-methoxypyridin-2-one, 3-methoxy-2-pyridone, 2-pyridinol, 3-methoxy, 3-methoxy-2-hydroxypyridine, methyloxypyridon
PubChem CID 88731
IUPAC navn 3-methoxy-1H-pyridin-2-one
SMIL COC1=CC=CNC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-2(1H)-pyridone
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 113.0°C to 115.0°C
Farve White to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 125.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxy-2(1H)-pyridone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.