Få mere at vide
3-Methoxy-1,2-propandiol, TRC
Artikelnummer. 17928314
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17928314 1 g
17989064 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17928314 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2665401G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-39-2
Molekylær formel C4 H10 O3
Molekylvægt (g/mol) 106.12
Synonym 1-Methoxy-2,3-propanediol, 3-Methoxy-1,2-dihydroxypropane, Glycerin-α-monomethyl ether, Glycerol 1-monomethyl ether, NSC 6752
IUPAC navn 3-methoxypropan-1,2-diol
SMIL COCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-1,2-propanediol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H10O3/c1-7-3-4(6)2-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Formel vægt 106.063