Få mere at vide
3-Methoxy-1,2-propanediol, 98%
Artikelnummer. p-3758336 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10214851
Brand: Thermo Scientific Acros 338390010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 623-39-2 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-39-2
Molekylær formel C4H10O3
Molekylvægt (g/mol) 106.12
MDL nummer MFCD00004719
InChI nøgle PSJBSUHYCGQTHZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methoxy-1,2-propanediol, 1,2-propanediol, 3-methoxy, 1-o-methylglycerol, glycerol 1-monomethyl ether, glycerin-alpha-monomethyl ether, glycerin-.alpha.-monomethyl ether, glycerin methyl ether, 3-methoxypropan-1,2-diol, 1-o-methyl-rac-glycerol, acmc-1bhm7
PubChem CID 92822
IUPAC navn 3-methoxypropan-1,2-diol
SMIL COCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-1, 2-propanediol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.1200g/mL
Kogepunkt 133°C (35.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H3COCH2CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1.4430 to 1.445
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.12
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water
Formel vægt 106.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske