Få mere at vide
3-Methoxy-1,2-propandiol, 98%
Artikelnummer. 10791145 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10791145 25 g Glasflaske 25g
10214851 1 g Glasflaske 1g
10557431 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10791145 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 338390250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 623-39-2 | C4H10O3 | 106,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-39-2
Molekylær formel C4H10O3
Molekylvægt (g/mol) 106.12
MDL nummer MFCD00004719
InChI nøgle PSJBSUHYCGQTHZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methoxy-1,2-propanediol, 1,2-propanediol, 3-methoxy, 1-o-methylglycerol, glycerol 1-monomethyl ether, glycerin-alpha-monomethyl ether, glycerin-.alpha.-monomethyl ether, glycerin methyl ether, 3-methoxypropan-1,2-diol, 1-o-methyl-rac-glycerol, acmc-1bhm7
PubChem CID 92822
IUPAC navn 3-methoxypropan-1,2-diol
SMIL COCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-1, 2-propanediol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.1200g/mL
Kogepunkt 133 °C (35,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H3COCH2CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1,4430 til 1,445
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.12
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand
Formel vægt 106.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske