Få mere at vide
3-Methanesulfinylpropan-1-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methanesulfinylpropan-1-amine |
| CAS | 196200-06-3 |
| Molekylær formel | C4 H11 N O S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3-(Methylsulfinyl)-1-propanamine, ()-3-(Methylsulfinyl)propylamine, 3-Aminopropyl Methyl Sulfoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NOS/c1-7(6)4-2-3-5/h2-5H2,1H3 |
| SMIL | CS(=O)CCCN |
| IUPAC navn | 3-methylsulfinylpropan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.201 |
| Formel vægt | 121.056 |