Få mere at vide
3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane, 98%
Artikelnummer. 11389325
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389325 100 g 100g
11369325 5 g 5g
11379325 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389325 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16682.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17096-07-0 | C16H38O5Si4 | 422.815 g/mol
3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silan fungerer som en tetramethylsilanbeskyttet silikatforbindelse, der anvendes til proteomikforskning. Det bruges også som et silankoblingsmiddel, silanadhæsionspromotor, silanhydrofoberingsmiddel, silandispergeringsmiddel og silantværbindingsmiddel. Det bruges også som en silanfugtighedsfjerner, polypropylenkatalysator, silikatstabilisator, polyurethan-endekappe-silan, silantørringsmiddel, silanhærder og silanforstærker. Yderligere tjener det som et silyleringsmiddel, silanreduktionsmiddel, silylbyggesten og syntoner i syntetisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silan fungerer som en tetramethylsilanbeskyttet silikatforbindelse, der anvendes til proteomikforskning. Det bruges også som et silankoblingsmiddel, silanadhæsionspromotor, silanhydrofoberingsmiddel, silandispergeringsmiddel og silantværbindingsmiddel. Det bruges også som en silanfugtighedsfjerner, polypropylenkatalysator, silikatstabilisator, polyurethan-endekappe-silan, silantørringsmiddel, silanhærder og silanforstærker. Yderligere tjener det som et silyleringsmiddel, silanreduktionsmiddel, silylbyggesten og syntoner i syntetisk kemi.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærkt oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17096-07-0
Molekylær formel C16H38O5Si4
Molekylvægt (g/mol) 422.815
MDL nummer MFCD00053871
InChI nøgle BESKSSIEODQWBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methacryloyloxy propyltris trimethylsiloxy silane, 3-tris trimethylsiloxy silyl propyl methacrylate, 3-1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxan-3-yl propyl methacrylate, unii-d32s78j7t8, 3-methacryloyloxypropyl tris trimethylsiloxy silane, 3-methacryloxypropyltris trimethylsiloxy silane, 3-tris trimethylsilyloxy silyl propyl methacrylate, methacryloxypropyltris trimethylsiloxy silane, 3-3,3,3-trimethyl-1,1-bis trimethylsilyl oxy disiloxanyl propyl methacrylate
PubChem CID 123371
IUPAC navn 3-tris(trimethylsilyloxy)silylpropyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OCCC[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 112°C to 115°C (0.2mmHg)
Kemisk navn eller materiale 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane
Mængde 100 g
Flammepunkt 201°C (393°F)
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 422.82
Procent renhed 98%
Brydningsindeks 1.4175
Tæthed 0.93
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane