Få mere at vide
3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane, 98%
Artikelnummer. 11379325
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379325 25 g 25g
11369325 5 g 5g
11389325 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379325 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16682.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17096-07-0 | C16H38O5Si4 | 422.815 g/mol
3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silan fungerer som en tetramethylsilanbeskyttet silikatforbindelse, der anvendes til proteomikforskning. Det bruges også som et silankoblingsmiddel, silanadhæsionspromotor, silanhydrofoberingsmiddel, silandispergeringsmiddel og silantværbindingsmiddel. Det bruges også som en silanfugtighedsfjerner, polypropylenkatalysator, silikatstabilisator, polyurethan-endekappe-silan, silantørringsmiddel, silanhærder og silanforstærker. Yderligere tjener det som et silyleringsmiddel, silanreduktionsmiddel, silylbyggesten og syntoner i syntetisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silan fungerer som en tetramethylsilanbeskyttet silikatforbindelse, der anvendes til proteomikforskning. Det bruges også som et silankoblingsmiddel, silanadhæsionspromotor, silanhydrofoberingsmiddel, silandispergeringsmiddel og silantværbindingsmiddel. Det bruges også som en silanfugtighedsfjerner, polypropylenkatalysator, silikatstabilisator, polyurethan-endekappe-silan, silantørringsmiddel, silanhærder og silanforstærker. Yderligere tjener det som et silyleringsmiddel, silanreduktionsmiddel, silylbyggesten og syntoner i syntetisk kemi.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærkt oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17096-07-0
Molekylær formel C16H38O5Si4
Molekylvægt (g/mol) 422.815
MDL nummer MFCD00053871
InChI nøgle BESKSSIEODQWBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methacryloyloxy propyltris trimethylsiloxy silane, 3-tris trimethylsiloxy silyl propyl methacrylate, 3-1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxan-3-yl propyl methacrylate, unii-d32s78j7t8, 3-methacryloyloxypropyl tris trimethylsiloxy silane, 3-methacryloxypropyltris trimethylsiloxy silane, 3-tris trimethylsilyloxy silyl propyl methacrylate, methacryloxypropyltris trimethylsiloxy silane, 3-3,3,3-trimethyl-1,1-bis trimethylsilyl oxy disiloxanyl propyl methacrylate
PubChem CID 123371
IUPAC navn 3-tris(trimethylsilyloxy)silylpropyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OCCC[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 112°C to 115°C (0.2mmHg)
Kemisk navn eller materiale 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane
Mængde 25 g
Flammepunkt 201°C (393°F)
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 422.82
Procent renhed 98%
Brydningsindeks 1.4175
Tæthed 0.93
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Consigli di prudenza
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.