Få mere at vide
3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilan, 97%
Artikelnummer. 15493157
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493157 50 g 50g
11385119 100 g 100g
15403167 250 g 250g
11395119 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15493157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17714.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2530-85-0 | C10H20O5Si | 248,35 g/mol
3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilan (MPS) fungerer som en funktionel comonomer, som bruges til at fremstille polystyrenlatex med silanol ved emulsionspolymerisation. Det bruges til fremstilling af polymerer i forbindelse med andre monomerer som vinylacetat, akrylsyre og methylacrylsyre, der anvendes i coating, klæbemidler og tætningsmidler, hvilket giver fremragende vedhæftning og holdbarhed. Kompositmaterialerne fremstillet af umættet polyester ved hjælp af MPS forbedrer den mekaniske egenskab.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilan (MPS) fungerer som en funktionel comonomer, som bruges til at fremstille polystyrenlatex med silanol ved emulsionspolymerisation. Det bruges til fremstilling af polymerer i forbindelse med andre monomerer som vinylacetat, akrylsyre og methylacrylsyre, der anvendes i coating, klæbemidler og tætningsmidler, hvilket giver fremragende vedhæftning og holdbarhed. Kompositmaterialerne fremstillet af umættet polyester ved hjælp af MPS forbedrer den mekaniske egenskab.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2530-85-0
Molekylær formel C10H20O5Si
Molekylvægt (g/mol) 248.35
MDL nummer MFCD00008593
InChI nøgle XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
PubChem CID 17318
IUPAC navn 3-trimethoxysilylpropyl-2-methylprop-2-enoat
Tekniske data
Kogepunkt 190 °C
Kemisk navn eller materiale 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
Mængde 50 g
Beilstein 1952435
Flammepunkt 92 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
SMIL CO[Si](CCCOC(=O)C(C)=C)(OC)OC
Formel vægt 248.35
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.431
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 1.045