Få mere at vide
3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilan, 97%
Beskrivelse
3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilan (MPS) fungerer som en funktionel comonomer, som bruges til at fremstille polystyrenlatex med silanol ved emulsionspolymerisation. Det bruges til fremstilling af polymerer i forbindelse med andre monomerer som vinylacetat, akrylsyre og methylacrylsyre, der anvendes i coating, klæbemidler og tætningsmidler, hvilket giver fremragende vedhæftning og holdbarhed. Kompositmaterialerne fremstillet af umættet polyester ved hjælp af MPS forbedrer den mekaniske egenskab.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilan (MPS) fungerer som en funktionel comonomer, som bruges til at fremstille polystyrenlatex med silanol ved emulsionspolymerisation. Det bruges til fremstilling af polymerer i forbindelse med andre monomerer som vinylacetat, akrylsyre og methylacrylsyre, der anvendes i coating, klæbemidler og tætningsmidler, hvilket giver fremragende vedhæftning og holdbarhed. Kompositmaterialerne fremstillet af umættet polyester ved hjælp af MPS forbedrer den mekaniske egenskab.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 190 °C |
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane |
| Mængde | 500 g |
| Flammepunkt | 92 °C (197 °F) |
| Brydningsindeks | 1.431 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Tæthed | 1.045 |
| Beilstein | 1952435 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand. |
| SMIL | CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC |
| Vis mere |