Få mere at vide
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane, 95%
Artikelnummer. p-7027173
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11480148
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23726.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4420-74-0 | C6H16O3SSi | 196.336 g/mol
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan bruges som et afdækningsmolekyle for cadmiumsulfid nanokrystaller. Det bruges til fremstilling af flervæggede kulstofnanorør og dobbeltlagsmodificeret guldelektrode. Det fungerer som et linkermolekyle, der bruges til fremstilling af guld-multilag og som et molekylært klæbemiddel ved fremstilling af dampaflejrede guldelektroder på glassubstrater. Det bruges også som en forløber for silica.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan bruges som et afdækningsmolekyle for cadmiumsulfid nanokrystaller. Det bruges til fremstilling af flervæggede kulstofnanorør og dobbeltlagsmodificeret guldelektrode. Det fungerer som et linkermolekyle, der bruges til fremstilling af guld-multilag og som et molekylært klæbemiddel ved fremstilling af dampaflejrede guldelektroder på glassubstrater. Det bruges også som en forløber for silica.
Opløselighed Blandbar med methanol, ethanol
, isopropanol, acetone, benzen, toluen og xylen.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, alkoholer og vand. Nedbrydes i vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4420-74-0
Molekylær formel C6H16O3SSi
Molekylvægt (g/mol) 196.336
MDL nummer MFCD00004901
InChI nøgle UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxysilylpropanethiol, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane, 3-mercaptopropyl trimethoxysilane, 1-propanethiol, 3-trimethoxysilyl, silquest a 189, 3-trimethoxysilyl propanethiol, prosil 196, silane a 189, union carbide a-189, sila-ace s 810
PubChem CID 20473
IUPAC navn 3-trimethoxysilylpropan-1-thiol
SMIL CO[Si](CCCS)(OC)OC
Tekniske data
Kogepunkt 213°C to 215°C
Kemisk navn eller materiale (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Smeltepunkt <-50°C
Mængde 25 g
Lineær formel (CH3O)3Si(CH2)3SH
FN nummer UN3082
Beilstein 2038119
Flammepunkt 96°C (204°F)
Opløselighedsinformation Miscible with methanol,ethanol,isopropanol,acetone,benzene,toluene and xylene.
Formel vægt 196.34
Procent renhed 95%
Brydningsindeks 1.443
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 1.05
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 3-Mercaptopropyltrimethoxysilane