Få mere at vide
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan, 95%
Artikelnummer. 11490148
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490148 100 g 100g
11480148 25 g 25g
11400158 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23726.22
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 4420-74-0 | C6H16O3SSi | 196,336 g/mol
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan bruges som et afdækningsmolekyle for cadmiumsulfid nanokrystaller. Det bruges til fremstilling af flervæggede kulstofnanorør og dobbeltlagsmodificeret guldelektrode. Det fungerer som et linkermolekyle, der bruges til fremstilling af guld-multilag og som et molekylært klæbemiddel ved fremstilling af dampaflejrede guldelektroder på glassubstrater. Det bruges også som en forløber for silica.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan bruges som et afdækningsmolekyle for cadmiumsulfid nanokrystaller. Det bruges til fremstilling af flervæggede kulstofnanorør og dobbeltlagsmodificeret guldelektrode. Det fungerer som et linkermolekyle, der bruges til fremstilling af guld-multilag og som et molekylært klæbemiddel ved fremstilling af dampaflejrede guldelektroder på glassubstrater. Det bruges også som en forløber for silica.
Opløselighed Blandbar med methanol, ethanol
, isopropanol, acetone, benzen, toluen og xylen.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, alkoholer og vand. Nedbrydes i vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4420-74-0
Molekylær formel C6H16O3SSi
Molekylvægt (g/mol) 196.336
MDL nummer MFCD00004901
InChI nøgle UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxysilylpropanethiol, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane, 3-mercaptopropyl trimethoxysilane, 1-propanethiol, 3-trimethoxysilyl, silquest a 189, 3-trimethoxysilyl propanethiol, prosil 196, silane a 189, union carbide a-189, sila-ace s 810
PubChem CID 20473
IUPAC navn 3-trimethoxysilylpropan-1-thiol
SMIL CO[Si](CCCS)(OC)OC
Tekniske data
Kogepunkt 213 °C til 215 °C
Kemisk navn eller materiale (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Smeltepunkt <-50 °C
Mængde 100 g
Flammepunkt 96 °C (204 °F)
Brydningsindeks 1.443
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Tæthed 1.05
Lineær formel (CH3O)3Si(CH2)3SH
FN nummer UN3082
Beilstein 2038119
Opløselighedsinformation Blandet med methanol, ethanol, isopropanol, acetone, benzen, toluen og xylen.
Formel vægt 196.34
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Mercaptopropyltrimethoxysilane