Få mere at vide
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan, 95%
Beskrivelse
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan bruges som et afdækningsmolekyle for cadmiumsulfid nanokrystaller. Det bruges til fremstilling af flervæggede kulstofnanorør og dobbeltlagsmodificeret guldelektrode. Det fungerer som et linkermolekyle, der bruges til fremstilling af guld-multilag og som et molekylært klæbemiddel ved fremstilling af dampaflejrede guldelektroder på glassubstrater. Det bruges også som en forløber for silica.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan bruges som et afdækningsmolekyle for cadmiumsulfid nanokrystaller. Det bruges til fremstilling af flervæggede kulstofnanorør og dobbeltlagsmodificeret guldelektrode. Det fungerer som et linkermolekyle, der bruges til fremstilling af guld-multilag og som et molekylært klæbemiddel ved fremstilling af dampaflejrede guldelektroder på glassubstrater. Det bruges også som en forløber for silica.
Opløselighed Blandbar med methanol, ethanol
, isopropanol, acetone, benzen, toluen og xylen.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, alkoholer og vand. Nedbrydes i vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 213 °C til 215 °C |
| Kemisk navn eller materiale | (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane |
| Smeltepunkt | <-50 °C |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | (CH3O)3Si(CH2)3SH |
| FN nummer | UN3082 |
| Beilstein | 2038119 |
| Flammepunkt | 96 °C (204 °F) |
| Opløselighedsinformation | Blandet med methanol, ethanol, isopropanol, acetone, benzen, toluen og xylen. |
| Formel vægt | 196.34 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Mercaptopropyltrimethoxysilane