Få mere at vide
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan, 85 %. Tech
Artikelnummer. 10524121 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10524121 50 g Glasflaske 50g
10219273 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10524121 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174650500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 4420-74-0 | C6H16O3SSi | 196,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4420-74-0
Molekylær formel C6H16O3SSi
Molekylvægt (g/mol) 196.34
MDL nummer MFCD00004901
InChI nøgle UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxysilylpropanethiol, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane, 3-mercaptopropyl trimethoxysilane, 1-propanethiol, 3-trimethoxysilyl, silquest a 189, 3-trimethoxysilyl propanethiol, prosil 196, silane a 189, union carbide a-189, sila-ace s 810
PubChem CID 20473
IUPAC navn 3-trimethoxysilylpropan-1-thiol
SMIL CO[Si](CCCS)(OC)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0500g/mL
Kogepunkt 215 °C
Flammepunkt 88 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 80% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HSCH2CH2CH2Si(OCH3)3
Brydningsindeks 1,4410 til 1,443
Mængde 50 g
Beilstein 10, 148A
Specifik vægtfylde 1.05
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, isopropanol, mineralsk terpentin, acetone, benzen, toluen og xylen
Viskositet 2 mPa (20 °C)
Formel vægt 196.34
Procent renhed 85%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.