Få mere at vide
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane, 94%
Beskrivelse
Det kan forbedre egenskaberne af den mineralfyldte elastomer, herunder modul, træk- og rivestyrke, varmeopbygning, slidstyrke, elasticitet. Det kan bruges som en forbehandling på mineraler eller tilsættes på tidspunktet for sammensætning. Mineralforstærkede gummier såsom skosåler, ruller, hjul, hvide sidevægge, tråd- og kabelisolering er det almindelige tilfælde (3-Mercaptopropyl)triethoxysilan, der kan bruges i. Det finder også anvendelse som et mellemprodukt, i polymer- og dækfremstilling og som et laboratoriereagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det kan forbedre egenskaberne af den mineralfyldte elastomer, herunder modul, træk- og rivestyrke, varmeopbygning, slidstyrke, elasticitet. Det kan bruges som en forbehandling på mineraler eller tilsættes på tidspunktet for sammensætning. Mineralforstærkede gummier såsom skosåler, ruller, hjul, hvide sidevægge, tråd- og kabelisolering er det almindelige tilfælde (3-Mercaptopropyl)triethoxysilan, der kan bruges i. Det finder også anvendelse som et mellemprodukt, i polymer- og dækfremstilling og som et laboratoriereagens.
Opløselighed Hydrolyserer langsomt i
vand.
Bemærkninger
Air& fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 210°C |
| Kemisk navn eller materiale | (3-Mercaptopropyl)triethoxysilane |
| Mængde | 25 g |
| Lineær formel | (CH3CH2O)3Si(CH2)3SH |
| Beilstein | 2039575 |
| Flammepunkt | 88°C (190°F) |
| Opløselighedsinformation | Hydrolyzes slowly in water. |
| Formel vægt | 238.42 |
| Procent renhed | 94% |
| Lugt | Unpleasant |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- (3-Mercaptopropyl)triethoxysilane
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P391-Udslip opsamles.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: (3-Mercaptopropyl)triethoxysilane