Få mere at vide
(3-Mercaptopropyl)methyldimethoxysilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7052034
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10ml
250ml
50ml
Artikelnummer. 11344598
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042426.AB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 31001-77-1 | C6H16O2SSi | 180.337 g/mol
(3-Mercaptopropyl)methyldimethoxysilan bruges som koblingsmiddel til at forbedre vedhæftningen af svovlhærdede elastomerer (polysulfid, polyurethanforseglingsmidler) til uorganiske fyldstoffer (såsom silica, glas, ler, glimmer), glasfiber og overflader. Det bruges også som en forbehandling på mineraler eller tilsat på tidspunktet for blanding og for at forbedre lav rullemodstand i silica-forstærkede dækslidbaneblandinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31001-77-1
Molekylær formel C6H16O2SSi
Molekylvægt (g/mol) 180.337
MDL nummer MFCD00053923
InChI nøgle IKYAJDOSWUATPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-mercaptopropylmethyldimethoxysilane, 3-mercaptopropylmethyldimethoxy silane, 3-dimethoxymethylsilyl-1-propanethiol, 3-mercaptopropyl methyldimethoxysilane, dimethoxy-3-mercaptopropyl methylsilane, 3-dimethoxy methyl silyl propane-1-thiol, acmc-1aiak, ksc496q0j, 3-methyldimethoxysilyl propylmercaptan
PubChem CID 2759524
IUPAC navn 3-[dimethoxy(methyl)silyl]propane-1-thiol
SMIL CO[Si](C)(CCCS)OC
Tekniske data
Kogepunkt 96°C (30mmHg)
Kemisk navn eller materiale (3-Mercaptopropyl)methyldimethoxysilane
Farve Colorless
Fysisk form Liquid
Mængde 10 mL
Lineær formel HSCH2CH2CH2Si(OCH3)2CH3
Flammepunkt 93°C (199°F)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 180.34
Procent renhed 95%
Brydningsindeks 1.45
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.000 g/mL