Få mere at vide
(3-Mercaptopropyl)methyldimethoxysilan, 95%
Artikelnummer. 11324598
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10ml
250ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324598 50 mL 50ml
11344598 10 mL 10ml
11354598 250 mL 250ml
11334598 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11324598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042426.AD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 31001-77-1 | C6H16O2SSi | 180,337 g/mol
(3-Mercaptopropyl)methyldimethoxysilan bruges som koblingsmiddel til at forbedre vedhæftningen af svovlhærdede elastomerer (polysulfid, polyurethanforseglingsmidler) til uorganiske fyldstoffer (såsom silica, glas, ler, glimmer), glasfiber og overflader. Det bruges også som en forbehandling på mineraler eller tilsat på tidspunktet for blanding og for at forbedre lav rullemodstand i silica-forstærkede dækslidbaneblandinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31001-77-1
Molekylær formel C6H16O2SSi
Molekylvægt (g/mol) 180.337
MDL nummer MFCD00053923
InChI nøgle IKYAJDOSWUATPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-mercaptopropylmethyldimethoxysilane, 3-mercaptopropylmethyldimethoxy silane, 3-dimethoxymethylsilyl-1-propanethiol, 3-mercaptopropyl methyldimethoxysilane, dimethoxy-3-mercaptopropyl methylsilane, 3-dimethoxy methyl silyl propane-1-thiol, acmc-1aiak, ksc496q0j, 3-methyldimethoxysilyl propylmercaptan
PubChem CID 2759524
IUPAC navn 3-[dimethoxy(methyl)silyl]propan-1-thiol
SMIL CO[Si](C)(CCCS)OC
Tekniske data
Kogepunkt 96°C (30mmHg)
Kemisk navn eller materiale (3-Mercaptopropyl)methyldimethoxysilane
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 50 mL
Lineær formel HSCH2CH2CH2Si(OCH3)2CH3
Flammepunkt 93°C (199°F)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 180.34
Procent renhed 95%
Brydningsindeks 1.45
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.000 g/mL