Få mere at vide
3-Mercaptopropionsyre, 99+%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11440803
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440803 100 g 100g
11450803 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11440803 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13261.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 107-96-0 | C3H6O2S | 106.139 g/mol
3-Mercaptopropionsyre er meget udbredt i fødevare- og drikkevareindustrien som et smagsstof. Det bruges til fremstilling af PVC-stabilisatorer, der bruges som kædeoverførselsmidler i polymerisationer. Den kan bruges som primær eller sekundær farvestabilisator i kombination med phenolisk antioxidant til polymerer. Det fungerer som en sulfidionækvivalent og anvendes til fremstilling af diarylsulfid fra aryliodid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Mercaptopropionsyre er meget udbredt i fødevare- og drikkevareindustrien som et smagsstof. Det bruges til fremstilling af PVC-stabilisatorer, der bruges som kædeoverførselsmidler i polymerisationer. Den kan bruges som primær eller sekundær farvestabilisator i kombination med phenolisk antioxidant til polymerer. Det fungerer som en sulfidionækvivalent og anvendes til fremstilling af diarylsulfid fra aryliodid.
Opløselighed Blandbar med vand
, alkohol, benzen og ether.
Bemærkninger
Air Sensitive. Hygroskopisk. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-96-0
Molekylær formel C3H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 106.139
MDL nummer MFCD00004897
InChI nøgle DKIDEFUBRARXTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-mercaptopropionic acid, 3-mercaptopropanoic acid, 3-thiopropionic acid, 3-thiopropanoic acid, propanoic acid, 3-mercapto, beta-mercaptopropionic acid, 3mpa, mercaptopropionic acid, beta-thiopropionic acid, 2-mercaptoethanecarboxylic acid
PubChem CID 6514
ChEBI CHEBI:44111
IUPAC navn 3-sulfanylpropansyre
SMIL C(CS)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Mercaptopropionic acid
Smeltepunkt 17°C to 19°C
Tæthed 1.22
Kogepunkt 110°C to 111°C (15 mmHg)
Flammepunkt 93°C (199°F)
Lineær formel HSCH2CH2CO2H
Brydningsindeks 1.492
Mængde 100 g
FN nummer UN2922
Beilstein 773807
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol,benzene and ether.
Formel vægt 106.14
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Mercaptopropionic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Mercaptopropionicacid