Få mere at vide
3-Mercaptopropionsyre, 99+%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10675362 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10675362
Brand: Thermo Scientific Acros 125535000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 107-96-0 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-96-0
Molekylær formel C3H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 106.14
MDL nummer MFCD00004897
InChI nøgle DKIDEFUBRARXTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-mercaptopropionic acid, 3-mercaptopropanoic acid, 3-thiopropionic acid, 3-thiopropanoic acid, propanoic acid, 3-mercapto, beta-mercaptopropionic acid, 3mpa, mercaptopropionic acid, beta-thiopropionic acid, 2-mercaptoethanecarboxylic acid
PubChem CID 6514
ChEBI CHEBI:44111
IUPAC navn 3-sulfanylpropansyre
SMIL C(CS)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Mercaptopropionic acid
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 17.0°C to 19.0°C
Farve Hvid
Tæthed 1.2180g/mL
Kogepunkt 110.0°C to 111.0°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt 124°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.0 to 101% (Iodimetry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HSCH2CH2CO2H
Brydningsindeks 1.4910 to 1.4930
Mængde 500 mL
Beilstein 03,299
Specifik vægtfylde 1.218
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 106.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Mercaptopropionic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.