Få mere at vide
3-Mercaptophenylacetic Acid, 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Mercaptophenylacetic Acid |
| CAS | 63271-86-3 |
| Molekylær formel | C8H8O2S |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | 3-Mercapto-benzeneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2S/c9-8(10)5-6-2-1-3-7(11)4-6/h1-4,11H,5H2,(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)Cc1cccc(S)c1 |
| IUPAC navn | 2-(3-sulfanylphenyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.2 |
| Formel vægt | 168.0245 |