Få mere at vide
3-Mercaptophenol, TRC
Artikelnummer. 30472622
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30472622 1 g
1 options
Artikelnummer. 30472622 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2544151G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Mercaptophenol
CAS 40248-84-8
Molekylær formel C6H6OS
Mængde 1 g
Synonym 3-Hydroxybenzenethiol, 3-Hydroxyphenylmercaptan, 3-Hydroxythiophenol, Monothioresorcinol, m-Hydroxybenzenethiol, m-Mercaptophenol
InChI formel InChI=1S/C6H6OS/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
SMIL Oc1cccc(S)c1
IUPAC navn 3-sulfanylphenol
Molekylvægt (g/mol) 126.18
Formel vægt 126.0139