Få mere at vide
3-Merkaptolosyre, TRC
Artikelnummer. 30482446
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482446 1 g
30481263 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30482446 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2534401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2614-83-7
Molekylær formel C3H6O3S
Molekylvægt (g/mol) 122.14
Synonym 2-Hydroxy-3-mercaptopropanoic Acid, 3-MercaptoLactic Acid, 2-Hydroxy-3-mercaptopropanoic Acid, Hydroxycysteine, β-Mercaptolactic Acid
IUPAC navn 2-hydroxy-3-sulfanylpropansyre
SMIL OC(CS)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Mercaptolactic Acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H6O3S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,4,7H,1H2,(H,5,6)
Formel vægt 122.0038