Få mere at vide
3-Mercaptohexanol, TRC
Artikelnummer. 30480444
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30480444 100 g
1 options
Artikelnummer. 30480444 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM225270100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Mercapto-1-hexanol
CAS 51755-83-0
Molekylær formel C6 H14 O S
Mængde 100 g
Synonym 3-Mercapto-1-hexanol, 3-Mercaptohexanol, 3-Sulfanylhexan-1-ol
InChI formel InChI=1S/C6H14OS/c1-2-3-6(8)4-5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
SMIL CCCC(S)CCO
IUPAC navn 3-sulfanylhexan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 134.24
Formel vægt 134.077