missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Mercapto-3-methylbutyl Formate, TRC

Artikelnummer. 30466707
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466707 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466707 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM25354010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Mercapto-3-methylbutyl Formate
CAS 50746-10-6
Molekylær formel C6 H12 O2 S
Mængde 10 mg
Synonym 3-Mercapto-3-methyl-1-butanol 1-Formate
InChI formel InChI=1S/C6H12O2S/c1-6(2,9)3-4-8-5-7/h5,9H,3-4H2,1-2H3
SMIL CC(C)(S)CCOC=O
IUPAC navn (3-methyl-3-sulfanylbutyl) formate
Molekylvægt (g/mol) 148.22
Formel vægt 148.0558
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.